Câmara climática constante com tecnologia Peltier, série HPP
Fornecedor: Memmert
MEMMHPP400EA
12600
EUR
MEMMHPP400
Câmara climática constante com tecnologia Peltier, série HPP
A gama HPP de câmaras climáticas oferece controlo preciso da temperatura de 0 até +70 °C com humidificação e desumidificação activas de 10 a 90% HR. Todos os modelos possuem caixa e câmara interior de aço inoxidável, garantindo uma longa vida útil e limpeza fácil. As unidades possuem tecnologia Peltier para refrigeração e aquecimento eficientes do ponto de vista energético. O elementos Peltier podem ser controlados individualmente garantindo a distribuição homogénea da temperatura e a distribuição da humidade na câmara. Todos os modelos dispõem do software intuitivo de controlo e registo, AtmoCONTROL, que utiliza símbolos de arrastar e largar para a introdução de valores. O software permite monitorização online de até 32 aparelhos ligados e pode enviar uma mensagem de alarme automático para um ou vários endereços de correio electrónico. Os processos complexos de aceleração gradual podem ser programados rápida e facilmente. As câmaras são ideais para testes de estabilidade e armazenamento em ambiente controlado e condicionado.
- TwinDISPLAY de utilização fácil e intuitiva com 2 monitores TFT. ControlCOCKPIT com porta USB. Parâmetros de ControlCOCKPIT: temperatura (Celsius ou Fahrenheit), duração do programa, humidade relativa, iluminação, fusos horários e hora de Verão
- Dois sensores PT100 em circuito a 4 fios para monitorização mútua, assumindo funções em caso de erro
- A função HeatBALANCE permite o ajuste específico para cada aplicação de distribuição de potência térmica (equilíbrio) entre as áreas de aquecimento superior e inferior/grupos de arrefecimento (elementos de Peltier)
- Os dados do protocolo registados são apresentados no ControlCOCKPIT (um máx. de 10 000 valores corresponde a aprox. 1 semana)
- Interface Ethernet para leitura do registo do protocolo, para envio e implementação de programas e para registo online
- Protecção múltipla contra temperatura excessiva com alarmes audível e visual seleccionáveis no visor: dispositivo de segurança TWW de monitorização electrónica da temperatura (dispositivo de segurança da temperatura independente e ajustável de classe 3.3) ou dispositivo limitador da temperatura ajustável TWB de classe 2, que protege as amostras e a câmara. Ajuste automático pela função AutoSAFETY para o valor definido dentro de uma gama de tolerância livremente regulável. Definição individual de valores mín./máx. para temperaturas excessivas ou insuficientes
Informações de encomenda: Fornecidos sem grelhas; encomende as grelhas de aço inoxidável, prateleiras perfuradas ou grelhas reforçadas necessárias em separado. Gama de acessórios e opções de fábrica, tais como módulos de luzes LED, portas de acesso e tomadas internas, disponível a pedido. Contacte a VWR para obter informações adicionais antes de encomendar, pois não é possível a sua montagem posterior.
Atenção: For details of the range of shelves and grids, please visit vwr.com or contact your local VWR sales office.
Novo produto
Promoção por tempo limitado
Os produtos selecionados estão em promoção
Serviços: Memmert HPP climatic chambers have a 3 year warranty period as standard. This is an additional 1 year extension to that 3 year period, giving 4 years in total.
Inserir detalhes do certificado
Preço sob consulta
Learn more
About VWR
Item (s) adicionado (s) ao cesto