- Inicial
- Cromatografia, Sistemas
- HPLC, Sistemas Completos
- Sistemas UHPLC, ChromasterUltra Rs
Sistemas UHPLC, ChromasterUltra Rs
Fornecedor: VWR Hitachi
ChromasterUltra Rs
903-0428EA
0
EUR
903-0428
903-0403
903-0402
903-0373
903-0401
903-0400
Sistemas UHPLC, ChromasterUltra Rs
Cromatografia, Sistemas
HPLC, Sistemas Completos
O sistema ChromasterUltra RS é o resultado de muitos anos de pesquisa, desenvolvimento e consulta aos clientes que levaram à introdução dos sistemas de UHPLC mais avançados, robustos e fáceis de usar disponíveis no mercado. A Hitachi High-Technologies é líder mundial em tecnologia de controlo de fluídos e análise ótica, bem como em sistemas eletrónicos de alta performance. A Hitachi tem incidido sobre a combinação dos conhecimentos destes três fatores chave para oferecer ao mundo da Cromatografia um dos melhores equipamentos da atualidade. Para marcar uma demonstração com um dos nossos especialistas, por favor enviar e-mail para chromatography@eu.vwr.pt
- Very high pressure rating (1400 bar) for high resolution columns
- High pressure gradient with integrated solvent selector (2×2)
- Integrated degasser and washing pump
- Extremely sensitive DAD with capillary flow cell technology
- Very low noise and high resolution detectors
- Adaptable cooled autosampler for maximised flexibility
- Big column oven with optional six-column selector
- Integrated waste tank and solvent organiser
For the ChromasterUltra Rs UHPLC system there are many different chromatography software packes available, e.g. Hitachi Chromaster Ultra System Manager, Waters Empower 3 and Agilent Openlab EZChrom Edition.
Bomba UHPLC Chromaster 6170
Sistema de bombeamento: bomba binária de gradiente e alta pressão
Com tecnologia de entrega de líquido que permite uma linha de base altamente estável
Pressão máxima: 1400 bar (140 MPa)
Misturador: misturador de fuso duplo de 55 µl para um desempenho ótimo do gradiente. (Dois misturadores incluidos)
Tratamento de solventes: desgaseificador para 6 solventes. Seletor para 4 solventes (dois por bomba)
Autosampler UHPLC ChromasterUltra Rs 6270
Gama de volume de injeção: 0,1 a 500 µl (depende do loop instalado)
Tolerância: <0,001%
Capacidade da amostra: 120 frascos × 1,5 ml (outros recipientes para amostras disponíveis)
Aquecimento/arrefecimento: 1 - 45 ºC (placa de Peltier)
Forno de colunas peltier UHPLC ChromasterUltra Rs 6310
Gama de temperatura: 4 - 90 ºC
Capacidade: 300 mm × 3 colunas sem o adaptador MEM, 250 mm × 3 colunas com o adaptador MEM
Acoplamento da coluna: Adaptador de coluna MEM - quando o volume morto é perto de zero a conexão é adequada a colunas de qualquer fabricante
Sistema de bombeamento: bomba binária de gradiente e alta pressão
Com tecnologia de entrega de líquido que permite uma linha de base altamente estável
Pressão máxima: 1400 bar (140 MPa)
Misturador: misturador de fuso duplo de 55 µl para um desempenho ótimo do gradiente. (Dois misturadores incluidos)
Tratamento de solventes: desgaseificador para 6 solventes. Seletor para 4 solventes (dois por bomba)
Autosampler UHPLC ChromasterUltra Rs 6270
Gama de volume de injeção: 0,1 a 500 µl (depende do loop instalado)
Tolerância: <0,001%
Capacidade da amostra: 120 frascos × 1,5 ml (outros recipientes para amostras disponíveis)
Aquecimento/arrefecimento: 1 - 45 ºC (placa de Peltier)
Forno de colunas peltier UHPLC ChromasterUltra Rs 6310
Gama de temperatura: 4 - 90 ºC
Capacidade: 300 mm × 3 colunas sem o adaptador MEM, 250 mm × 3 colunas com o adaptador MEM
Acoplamento da coluna: Adaptador de coluna MEM - quando o volume morto é perto de zero a conexão é adequada a colunas de qualquer fabricante
Detetor de foto-díodos ChromasterUltra Rs 6430
Gama de comprimentos de onda: 190 - 650 nm (lâmpada D2 com lâmpada de Hg para verificação do comprimento de onda)
Célula de fluxo: célula de fluxo de reflexão total de 10 mm e 2,2 ul de volume. (Opcional: célula de fluxo de 65 mm e 14 ul de volume)
Ruído: ≤0,5 x 10-5 AU/hr (largura da fenda=4nm, tempo de resposta=2 seg a 250 nm com 0,5 ml/min MeOH)
Linearidade da absorvância: 2,0 AU (5%) a 250 nm
Detetor UV-VIS ChromasterUltra Rs 6420
Comprimento de onda: 190-900 nm (lâmpadas D2 e W com lâmpada de Hg para a verificação do comprimento de onda)
Célula de fluxo: célula de fluxo padrão com 5 mm de caminho ótico, 3,5 µl
Ruído: <0,5x10-5 AU/hr
Gama de comprimentos de onda: 190 - 650 nm (lâmpada D2 com lâmpada de Hg para verificação do comprimento de onda)
Célula de fluxo: célula de fluxo de reflexão total de 10 mm e 2,2 ul de volume. (Opcional: célula de fluxo de 65 mm e 14 ul de volume)
Ruído: ≤0,5 x 10-5 AU/hr (largura da fenda=4nm, tempo de resposta=2 seg a 250 nm com 0,5 ml/min MeOH)
Linearidade da absorvância: 2,0 AU (5%) a 250 nm
Detetor UV-VIS ChromasterUltra Rs 6420
Comprimento de onda: 190-900 nm (lâmpadas D2 e W com lâmpada de Hg para a verificação do comprimento de onda)
Célula de fluxo: célula de fluxo padrão com 5 mm de caminho ótico, 3,5 µl
Ruído: <0,5x10-5 AU/hr
Promoção por tempo limitado
Os produtos selecionados estão em promoção
Inserir detalhes do certificado
Preço sob consulta
Learn more
About VWR
Item (s) adicionado (s) ao cesto