Print…
cis-Jasmone, Supelco®
Fornecedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
59975-1MLEA 129 EUR
59975-1ML
cis-Jasmone, Supelco®
cis-Jasmone
Fórmula: C₁₁H₁₆O
Peso Molecular: 164,25 g/mol
Número MDL : MFCD00001402
Número CAS: 488-10-8
EINECS: 207-668-4