Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "camisolas"
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"11"
Ordenar por:
Fornecedor:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Descrição:   These soft shirts are made of Ultra Line double knitted fabric: The exterior is made of 100% polyester, the interior is made of 50% Viloft® + 50% poly...
Fornecedor:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Descrição:   Soft shirt made of 60% Protex® and 40% Viloft® (single jersey). The inherently flame-retardant fabric has good moisture regulating properties and feat...
Fornecedor:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Descrição:   Soft shirt made of 60% Protex® and 40% Viloft® (single jersey). The inherently flame-retardant fabric has good moisture regulating properties and feat...
Fornecedor:  Portwest Clothing
Descrição:   Shirts with long sleeves made of 50% polyester and 50% cotton. The fabric offers warmth at all times.
Fornecedor:  Portwest Clothing
Descrição:   Baker shirt made of fully pre-shrunk, heavyweight poly cotton fabric (TradeGuard), hot head pressed.
Fornecedor:  FRISTADS KANSAS GROUP
Descrição:   Shirt made of 100% spunbounded cotton (single jersey), with anti-pilling treatment. The grey melange version is manufactured from 85% cotton and 15% v...
Fornecedor:  FRISTADS KANSAS GROUP
Descrição:   Long sleeved shirts made of 44,5% polyester (Cocona®) and 55,5% standard polyester. Cocona® fabric transports moisture, absorbs odour, dries very quic...
Fornecedor:  FRISTADS KANSAS GROUP
Descrição:   ESD shirt with long sleeves, manufactured from a knitted blend (83% cotton, 14% polyester and 3% conductive fibre), which makes it comfortable to wear....
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 11
  1  2  Próxima