Print…
Incubadoras, IN/INplus (convecção natural)
Fornecedor: Memmert
MEMMIN55MPLUSEA 2730 EUR
MEMMIN55MPLUS MEMMIN450M MEMMIN160MPLUS MEMMIN30M MEMMIN260M 390-0654 390-0655 390-0656 MEMMIN750MPLUS 390-0657 390-0658 390-0659 MEMMIN75MPLUS 390-0650 390-0651 390-0652 MEMMIN30MPLUS 390-0653 MEMMIN750M MEMMIN55M MEMMIN75M MEMMIN160M MEMMIN450MPLUS MEMMIN110M 390-0644 390-0645 390-0646 390-0647 MEMMIN110MPLUS 390-0648 390-0649 MEMMIN260MPLUS
Incubadoras, IN/INplus (convecção natural)
Incubadoras Incubadoras Standard
A gama dispõe de modelos de convecção natural e forçada com uma gama de temperaturas até 80 °C. Possibilidade de escolha entre dois displays diferentes, SingleDISPLAY ou TwinDISPLAY, consoante a aplicação.
  • Modelos SingleDISPLAY, ideais para aplicações standard:
  • Parâmetros de ControlCOCKPIT: temperatura (Celsius ou Fahrenheit), velocidade da ventoinha, posição da aleta de ventilação de exaustão, tempo do programa, fusos horários e hora de verão
  • Uma sonda térmica PT100 num circuito a 4 fios e interface Ethernet para leitura do registo do protocolo
  • Dupla proteção contra sobreaquecimento com alarme visual: monitorização eletrónica da temperatura com controlo de temperatura livremente ajustável e limitador mecânico de temperatura TB em conformidade com a norma DIN 12 880, que desliga o aquecimento se a temperatura máxima permitida for excedida em aprox. 10 °C
Todos os modelos possuem caixa e câmara interior de aço inoxidável, garantindo uma vida útil longa e limpeza fácil. Estas incubadoras dispõem de um registador de dados integrado e temporizador digital que é ajustável de 1 minuto a 99 dias e 23 horas. Todos os modelos com TwinDISPLAY dispõem do software intuitivo de controlo e registo, AtmoCONTROL, que utiliza símbolos de arrastar e largar para a introdução de valores. O software permite monitorização online de até 32 aparelhos ligados e pode enviar uma mensagem de alarme automático para um ou vários endereços de correio eletrónico. As unidades INplus possuem um ciclo de esterilização de 4 horas a 160 °C. Os processos complexos de aceleração gradual podem ser programados rápida e facilmente para os modelos TwinDISPLAY. A função SetpointWAIT assegura que o tempo do processo não arranca enquanto a temperatura definida não for alcançada. Esta função também pode ser utilizada com sensores PT100 adicionais, posicionáveis livremente, de modo a que o tempo do processo arranque quando for alcançada a temperatura definida em todos os pontos de medição.
Modelos TwinDISPLAY, ideais para processos complexos de aceleração gradual:
Estufas de utilização fácil e intuitiva com 2 displays TFT. ControlCOCKPIT com porta USB. Os parâmetros de ControlCOCKPIT são indicados acima
Dois sensores PT100 em circuito a 4 fios para monitorização mútua, assumindo funções em caso de erro
A função HeatBALANCE permite o ajuste específico para cada aplicação de distribuição de potência térmica (equilíbrio) entre as áreas de aquecimento superior e inferior
Os dados do protocolo registados são apresentados no ControlCOCKPIT (um máx. de 10000 valores corresponde a aprox. 1 semana)
Interface Ethernet para leitura do registo do protocolo, para envio e implementação de programas e para registo online
Proteção múltipla contra sobreaquecimento com alarme audível e visual: monitorização eletrónica da temperatura TWW/TWB ajustável no display (dispositivo limitador da temperatura independente e ajustável de classe 3.1, que protege as amostras e a incubadora) e limitador mecânico de temperatura TB (classe de proteção 1) em conformidade com a norma DIN 12 880. Ajuste automático pela função AutoSAFETY para o valor definido dentro de uma gama de tolerância livremente regulável. Regulação individual dos valores MÍN. /MÁX. para temperaturas excessivas e insuficientes
The Im incubators, which have the same specifications as standard models, are classified as a Class I medical device in accordance with the EU directive 93/42/EEC.
INm or INmplus incubators with natural convection, can be used for the following applications: Microbiological tests, germ count determination, incubation of cell cultures, warming non-sterile cloths or blankets as well as tempering rinsing and infusion solutions.
Acessórios: For details of the range of shelves and grids, please visit website or contact your local Avantor sales office.
Informações de encomenda: Fornecidas sem prateleiras; encomende as prateleiras, as grades de aço inoxidável ou os tabuleiros de que necessita em separado. Uma gama de acessórios e opções instaladas de fábrica, tais como portas de acesso, tomadas interiores, iluminação e porta interior estão disponíveis a pedido. Entre em contacto com a Avantor para obter informações mais detalhadas antes de encomendar, pois estes artigos não podem ser retromontados.
Atenção: * RT = Ambiente