Este instrumento monocanal pode lidar facilmente com as aplicações mais complexas e satisfaz os requisitos muito rigorosos dos mercados regulamentados. O medidor é flexível e pode ser modularmente expandido em qualquer altura com parâmetros de medição adicionais. Estão incluídos métodos especiais para as técnicas mais comuns de medição incremental de iões como, por exemplo, diversos métodos padrão de adição/subtração e de adição/subtração de amostras.
- Métodos para medições incrementais de iões, que orientam o utilizador através dos passos individuais
- Suporte completo para iões: o instrumento possui doze tipos de iões mais usuais pré-programados
- Display a cores amplo, ecrã tátil e orientação simples por menus em 10 idiomas
- Conceito com método flexível para uma reprodutibilidade e segurança elevadas
- Segurança acrescida graças à sofisticada gestão de utilizadores e Intelligent Sensor Management (ISM®)
- Interfaces integradas (USB, RS232 e Ethernet) para intercâmbio de dados
Informações de encomenda: Fornecido com módulo (unidade de expansão de pH/iões, duas unidades de expansão em branco), porta-elétrodos uPlace™, tampa semitransparente, instruções de funcionamento, guia rápido e de instalação, software para PC EasyDirect™ pH, declaração de conformidade e certificado de teste.