Print…
Procurou por: Placas de Extração em Fase Sólida
53  resultados encontrados
SearchResultCount:"53"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Fornecedor: Avantor
Descrição: Solid Phase Extraction (SPE) is commonly used as a highly selective sample clean-up or sample enrichment method prior to subsequent analyses. J.T.Bake...
Fornecedor: Tecan
Descrição: NBE CFP 96-well plates has two types of sorbent polypropylene or PTFE.
Novo produto
Fornecedor: Tecan
Descrição: Proprietary blend of ion-exchange and water-wettable polymer targeted towards oral fluid collection devices.
Novo produto
Fornecedor: Tecan
Descrição: A hydrophilic/lipophilic balanced strong cationic chemistry offering excellent selectivity to basic and neutral compounds. Also utilising Tecan's uniq...
Novo produto
Fornecedor: Tecan
Descrição: A 30 µm polymer micro particulate with strong cationic exchange chemistry providing large contact zone for sorbent analyte interaction resulting in a ...
Novo produto
Código de Artigo: (TCAT675-0201RCH)
Fornecedor: Tecan
Descrição: Polymeric, weak cation exchange chemistry for strong bases.
UOM: 1 * 1 unid.
Novo produto
Código de Artigo: (TCAT412-0401RCH)
Fornecedor: Tecan
Descrição: A 20 µm polymer micro particulate with strong anionic exchange chemistry providing large contact zone for sorbent analyte interaction resulting in a f...
UOM: 1 * 1 unid.
Novo produto
Fornecedor: Tecan
Descrição: A 25 µm polymer micro particulate with weak cationic exchange chemistry providing large contact zone for sorbent analyte interaction resulting in a fa...
Novo produto
Fornecedor: Tecan
Descrição: A hydrophilic/lipophilic balanced chemistry offering selectivity to a wide range of analytes. It provides enhanced selectivity for polar species, also...
Novo produto
Código de Artigo: (TCAT613-0051NBE)
Fornecedor: Tecan
Descrição: Silica-based sorbent with C18 bonding in proprietary coverage. Uses a combination of filtration and sorbent interaction. Ideal for pass-through sample...
UOM: 1 * 1 unid.
Novo produto
Código de Artigo: (TCAT675-0051NBE)
Fornecedor: Tecan
Descrição: A 15 µm polymer micro particulate with weak cationic exchange chemistry providing large contact zone for sorbent analyte interaction resulting in a fa...
UOM: 1 * 1 unid.
Novo produto
Código de Artigo: (TCAT412-0051NBE)
Fornecedor: Tecan
Descrição: A 20 µm polymer micro particulate with strong anionic exchange chemistry providing large contact zone for sorbent analyte interaction resulting in a f...
UOM: 1 * 1 unid.
Novo produto
Código de Artigo: (TCAT667-0101RCH)
Fornecedor: Tecan
Descrição: A 15 µm micro particulate with strong cation exchange chemistry providing large contact zone for sorbent analyte interaction resulting in a fast and u...
UOM: 1 * 1 unid.
Novo produto
Código de Artigo: (TCAT615-0101RCH)
Fornecedor: Tecan
Descrição: A 17 µm polymer micro particulate with strong anionic exchange chemistry providing large contact zone for sorbent analyte interaction resulting in a f...
UOM: 1 * 1 unid.
Novo produto
Código de Artigo: (TCAT611-0051NBE)
Fornecedor: Tecan
Descrição: Larger particle size, C18 resin to allow for extraction of more viscous samples while retaining the performance of its 10 μm counterpart.
UOM: 1 * 1 unid.
Novo produto
Código de Artigo: (TCAT613-0151RCH)
Fornecedor: Tecan
Descrição: A 10 µm silica micro particulate with polar C18 chemistry providing large contact zone for sorbent analyte interaction resulting in a fast and uniform...
UOM: 1 * 1 unid.
Novo produto
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 16 of 53
no targeter for Bottom