  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "testes-de-microrganismos"
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/38/18989538.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"12"
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Confirmative Test for coagulase-positive Staphylococcus.
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Os laboratórios de microbiologia necessitam de um procedimento simples para conservar microorganismos importantes, em vez de procederem a subculturas ...
Fornecedor:  Hach
Descrição:   Hach Paddle testers allow fast, easy screening of water samples, solid surfaces, and nonviscous liquids where unsanitary conditions may exist. The pad...
Fornecedor:  Hach
Descrição:   Test kit
Código de Artigo: (HACH2831409)
Fornecedor:  Hach
Descrição:   BART biodetectors are excellent diagnostic tools to help identify the presence and activity of various bacteria.
UOM:  1 * 9 unid.
Fornecedor:  Hach
Descrição:   The Total Coliform MEL Laboratory is designed for analysts who need portable or small-scale microbiology testing capabilities. From a remote field loc...
UOM:  1 * 1 SET
Código de Artigo: (EDVO726)
Fornecedor:  EDVOTEK EUROPE LTD
Descrição:   BACTOBEADS E. COLI JM109 1 * 1 unid.
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  DELTALAB
Descrição:   CryoInstant is a preservation system for storing microbiological culture consisting on 2 ml cryovials containing 25 porous beads and cryopreservative-...
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 12
  1  2  Próxima