Luvas ambidextras, descartáveis, feitas de látex natural.
- Não esterilizadas, com pó e sem pó
- Isentas de ftalatos e amaciadores
- Pontas dos dedos texturizadas para uma excelente aderência
- Os punhos enrolados minimizam o risco de rasgo
Adequadas para o manuseamento de produtos alimentares, aplicações laboratoriais e industriais com riscos complexos e para aplicações médicas.
Certificações: EN ISO 374-1 Type C, EN ISO 374-5 VIRUS, EN 455 1-4; ASTM D3578 (except stress at 500% elongation), ASTM F1671; MDR Class I; PPE Cat. III
Food contact approved.
Atenção: * Thickness is double measured, minimum values.