Print…
trans-4-Methyl-β-nitrostyrene ≥98%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
A14721.06EA 86.1 EUR
A14721.06
trans-4-Methyl-β-nitrostyrene ≥98%
trans-4-Methyl-β-nitrostyrene
Fórmula: C₉H₉NO₂
Peso Molecular: 163,18 g/mol
Ponto de Fusão: 100…104 °C
Número MDL : MFCD00024828
Número CAS: 7559-36-6