Print…
trans-4-Isopropyl-β-nitrostyrene ≥97%
Fornecedor: Thermo Scientific
A10952.06EA 125 EUR
A10952.06
trans-4-Isopropyl-β-nitrostyrene ≥97%
trans-4-Isopropyl-β-nitrostyrene
Fórmula: C₁₁H₁₃NO₂
Peso Molecular: 191,23 g/mol
Ponto de Fusão: 35…38 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00085100
Número CAS: 42139-37-7