Print…
β-Nitrostyrene para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18165.0025EA 62 EUR
8.18165.9999 8.18165.0025
β-Nitrostyrene para síntese, Sigma-Aldrich®
β-Nitrostyrene
Fórmula: C₈H₇NO₂
Peso Molecular: 149,14 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 5153-67-3
EINECS: 203-066-0
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Encomendar
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 54 - 57 °C
Molar Mass 149.14 g/mol
Boiling Point 250 - 260 °C
Ignition Point 250 °C