Gostaria de reiniciar sessão?
Benzo[b]furan-2,5-diboronic acid ≥98%
Fornecedor: ALFA AESAR
Atenção
Fórmula: C₈H₈B₂O₅
Peso Molecular: 205,77
Ponto de Fusão: 293-295 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08436058
Número CAS: 913835-69-5
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Und. Referência VWR Quantidade
250 mg H53025.MD
Expandir tudo / Esconder tudo
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
ESPECIFICAÇÕES
Melting point 293-295°
Formula weight 205.77
CAS No. 913835-69-5
Purity 98%
Molecular formula C8H8B2O5
MDL No. MFCD08436058
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd