Print…
Ethyl glycolate ≥98.0% (by GC)
Fornecedor: TCI EUROPE
Atenção
TCIAG0242-25GEA 72 EUR
TCIAG0242-25G TCIAG0242-100G
Ethyl glycolate ≥98.0% (by GC)
Ethyl glycolate
Fórmula: C₄H₈O₃
Peso Molecular: 104,11 g/mol
Ponto de ebulição: 160°C
Ponto de Inflamação: 62°C
Número MDL : MFCD00021970
Número CAS: 623-50-7
EINECS: 210-798-4
https://pt.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/75/28969875.jpg
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %