Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Reagentes para Remoção de Corantes
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/39/18989839.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
Ordenar por:
Código de Artigo: (E732-25)
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   As saquetas de descoloração foram concebidas para remover em segurança o brometo de etídio da solução. Cada saqueta extrai até 5 mg de brometo de...
UOM:  1 * 25 unid.
Código de Artigo: (22007.)
Fornecedor:  Biotium
Descrição:   Activated charcoal retains ethidium bromide, GelRed™ and GelGreen™ efficiently in a convenient bag for decontamination of used gel staining solutions....
UOM:  1 * 25 unid.
Fornecedor:  Corning Life Science
Descrição:   Removing excess dye terminator is an essential step prior to Sanger sequencing. Carryover of the excess dye into the sequencing reactions may result i...
Código de Artigo: (PIER24614)
Fornecedor:  Thermo Scientific
Descrição:   Silver Stain rescue reagent can recover over-developed or unevenly developed gels, saving the time and frustration of having to reload the sample, run...
UOM:  1 * 40 ml
Código de Artigo: (J62931.8U)
Fornecedor:  Alfa Aesar
Descrição:   Ethidium bromide destaining bags are used to safely remove ethidium bromide from nucleotide solutions and gels during overnight treatment. Each bag ex...
UOM:  1 * 25 unid.
Código de Artigo: (ICNA112350200)
Fornecedor:  MP Biomedicals
Descrição:   The EtBr Greenbag™ Disposal Kit allows rapid and trouble-free concentration of ethdium bromide from large volumes of solutions into a small "teabag" c...
UOM:  1 * 50 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 6  de 6