Gostaria de reiniciar sessão?
Diaphragm valves, VM series
Fornecedor: Vacuubrand
VACUUBRAND®
VM series valves are hand operated diaphragm valves. They are used as isolation valves, air-admittance valves or manual-control valves.
  • Materials with high chemical resistance
  • High conductance, low leakage rate
  • Flow control possible
  • Gas-tight against atmosphere in both directions
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Descrição Und. Referência VWR Quantidade
VM 16, stainless steel/PTFE, small flange DN 16 1 183-1151
VM 25, stainless steel/PTFE, small flange DN 25 1 183-1152
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd