Gostaria de reiniciar sessão?
High vacuum bellow valves, VE series
Fornecedor: Vacuubrand
VACUUBRAND®
High vacuum, helium leak-tested right angle valves VE have stainless steel bellows which seals the drive mechanism without any gap on the vacuum side.
  • High conductance due to large stroke length
  • Excellent gas tightness, minimum degassing
  • Stainless steel version VE WIG bakeable to 150 °C
  • Simple dismantling and easy changing of seal
  • Dimensions of the VE valve are the same as elbow with corresponding nominal width
Faça Login na página para visualizar o seu preço e disponibilidade dos artigos.
  Lembrar-me neste dispositivo
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
VE valves
Descrição Und. Referência VWR Quantidade
VE 16, aluminum, small flange DN 16 1 VACU664004
VE 25, aluminum, small flange DN 25 1 VACU664005
VE 40, aluminum, small flange DN 40 1 VACU664006
VE WIG valves
Descrição Und. Referência VWR Quantidade
VE 16 WIG, stainless steel, small flange DN 16 1 VACU674020
VE 25 WIG, stainless steel, small flange DN 25 1 VACU674021
VE 40 WIG, stainless steel, small flange DN 40 1 VACU674022
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd