Gostaria de reiniciar sessão?
Leak diverter for roofs
Fornecedor: New Pig
PIG®
A range of different sizes and shapes of leak diverter to protect workers equipment and floors from overhead leaks.
  • Diverter uses a 19 mm drainage hose connection to drain water safely away from your work area
  • Non permeable tarpaulin is vinyl-coated for strength and durability; resists punctures, UV and mildew for long life
  • Heavy-duty grommets for easy installation and tear prevention
  • Flow rate is 12,6 litres/minute when used with a 12 mm ID clear drainage hose
Informações de encomenda: Please order hoses and hanging straps separately.
Faça Login na página para visualizar o seu preço e disponibilidade dos artigos.
  Lembrar-me neste dispositivo
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Descrição Dimensões (C×L) Und. Referência VWR Quantidade
Derivador de fugas, para coberturas, translúcido, resistente às chamas a bloqueios e a rasgões 760×760 1 121-0168
Leak diverter, clear, 8 grommets 1520×1520 1 NEWPTLS462-CL
Derivador de fugas, para coberturas, translúcido, resistente às chamas a bloqueios e a rasgões 1520×1520 1 121-0159
Derivador de fugas, para coberturas, translúcido, resistente às chamas a bloqueios e a rasgões 3050×1520 1 121-0169
Derivador de fugas, para coberturas, translúcido, resistente às chamas a bloqueios e a rasgões 6100×3050 1 121-0170
Derivador de fugas, para coberturas, translúcido, resistente às chamas a bloqueios e a rasgões 3660× 3660 1 121-0162
Derivador de fugas, para coberturas, translúcido, resistente às chamas a bloqueios e a rasgões 4570×4570 1 121-0163
Derivador de fugas, para coberturas, translúcido, resistente às chamas a bloqueios e a rasgões 6100×6100 1 121-0164
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
ACESSÓRIOS
Expandir tudo / Esconder tudo
Accessories
Descrição Und. Referência VWR Quantidade
Correias de borracha para suspensão, 355,5 mm de comprimento 4 121-0165
Correias de borracha para suspensão, 482,5 mm de comprimento 4 121-0166
Correias de borracha para suspensão, 609,5 mm de comprimento 4 121-0167
Tubo de drenagem transparente, 3 m de comprimento 1 121-0172
Tubo de drenagem transparente, 7,32 m de comprimento 762 cm 121-0171
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd