Gostaria de reiniciar sessão?
Multi channel pipettes, electronic, Eppendorf Xplorer plus®
Fornecedor: Eppendorf
Xplorer plus®
Easy to use, precise micropipette with reduced weight, specially designed for high professional standards to provide optimal support for the daily work, with a intuitive operating concept and design based on the proven Eppendorf PhysioCare® Concept.
  • Intuitive operation with multifunction selection dial, multi language menu, help function, light and easy tip loading and ejection
  • High reproducibility of measurement results
  • Programming of multiple modes in a sequence
  • Password protection
  • Easy maintenance, service interval warning
Pipetting modes: Auto-dispense; dispense; pipetting; pipetting and mixing; manual pipetting; multi aspirate; dilution; sequential pipetting; sequential dispensing; reverse pipetting
Informações de encomenda: Supplied with charger.
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
8-Channel
Cap. Divisão Exactidão Imprecisão Código de cores para pontas de pipeta Und. Referência VWR Quantidade
0,5 - 10 µl 0,01 µl ±2,0 - ±5,0 % <0,6 - <3,0 % antracite 10 / 20 µl 1 613-2235
15 - 300 µl 0,10 µl ±0,6 - ±2,5 % <0,25 - <1,0 % laranja 200 / 300 µl 1 613-2239
50 - 1200 µl 1,00 µl ±1,2 - ±6,0 % <0,3 - <0,9 % verde 1250 µl 1 613-2241
5 - 100 µl 0,10 µl ±0,8 - ±2,0 % <0,25 - <2,0 % amarelo 200 / 300 µl 1 613-2237
12-Channel
Cap. Divisão Exactidão Imprecisão Código de cores para pontas de pipeta Und. Referência VWR Quantidade
0,5 - 10 µl 0,01 µl ±2,0 - ±5,0 % <0,6 - <3,0 % antracite 10 / 20 µl 1 613-2236
15 - 300 µl 0,10 µl ±0,6 - ±2,5 % <0,25 - <1,0 % laranja 200 / 300 µl 1 613-2240
50 - 1200 µl 1,00 µl ±1,2 - ±6,0 % <0,3 - <0,9 % verde 1250 µl 1 613-2242
5 - 100 µl 0,10 µl ±0,8 - ±2,0 % <0,25 - <2,0 % amarelo 200 / 300 µl 1 613-2238
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
ACESSÓRIOS
Expandir tudo / Esconder tudo
Accessories
Descrição Und. Referência VWR Quantidade
Wall mount for Eppendorf Xplorer®/Xplorer® plus 1 613-5192 Unavailable
Estação de carregamento para 1 pipeta 1 613-1449
Charging shell for charging carousel for Xplorer®/Xplorer plus® pipettes 1 EPPE4880602.000
Power supply with power plug adapters for charger carousel series 4880 1 EPPE4880603.006
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd