Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
cuvetes-especiais
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/69/44/20236944.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
Ordenar por:
Código de Artigo: (720-1999)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Câmara de plástico descartável utilizada em cito-centrifugação de urina, amostras ginecológicas e não-ginecológicas e concebida para realizar transfer...
UOM:  1 * 600 unid.
Código de Artigo: (TINT605534)
Fornecedor:  Lovibond Tintometer
Descrição:   Absorptiometer cell made of optical glass with path length of 10 mm.
UOM:  1 * 10 unid.
Código de Artigo: (KART2630)
Fornecedor:  KARTELL
Descrição:   Polystyrene cuvettes for Fibrintimer used to determine the coagulation-time of blood.
UOM:  1 * 500 unid.
Fornecedor:  KARTELL
Descrição:   These twelve position cuvettes segments have been specially designed for use with the Cobas Mira® analyser.
Fornecedor:  KARTELL
Descrição:   Polystyrene cuvettes designed for the determination of coagulation time.
Código de Artigo: (KART2618)
Fornecedor:  KARTELL
Descrição:   These cylindrical cells are specifically used in conjunction with Olli-C-Analyzer.
UOM:  1 * 2.688 unid.
Fornecedor:  PERKIN ELMER GC-INSTRUMENTS
Descrição:   Glass cells designed for easy filling and emptying with no loss of sample.
Código de Artigo: (LPIT110511)
Fornecedor:  LP ITALIANA SPA
Descrição:   Cuvettes for Sherwood coagulometer.
UOM:  1 * 1.000 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 9
  1  2  Próxima