Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
    • Em stock (5)
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
F&B focus magazine
The magazine for everyone working in the food and beverage industry.
Download
Highlighting techniques and products
Out NOW!
Recipientes para Colheita de Excreções
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/37/18989837.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   PP, transparente.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   De PP, translúcido
Fornecedor:  Simport Scientific
Descrição:   Sistema de colheita de expectoração, estéril, SputEm™, com tampa roscada e recipiente de transporte verde com tampa encaixável, Cap.: 50 ml
UOM:  1 * 72 unid.
Fornecedor:  BOETTGER, PAUL
Descrição:   Optimally clear with reliable fitted screw cap, sterile or standard-hygienic.
Código de Artigo: (HERE1131008)
Fornecedor:  HERENZ, HEINZ GMBH
Descrição:   Faeces/universal container, made of PP.
UOM:  1 * 700 unid.
Fornecedor:  LP ITALIANA SPA
Descrição:   Faeces Container, sterile, with screw cap, Cap.: 25 ml, Altura: 80 mm, PP, without label and spoon, sterile, Ø ext.: 25 mm
Código de Artigo: (HECH43112010)
Fornecedor:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Descrição:   Cup made of PP, with hinged lid.
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (BOET07.051.2000)
Fornecedor:  BOETTGER, PAUL
Descrição:   Crystal clear flat bottom tube with fitted push-in-plug.
UOM:  1 * 1.000 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 8