Print…
Padrão de verificação para colorímetro Multy Spectroquant®, Supelco®
Fornecedor: Merck
1.19302.0001EA 234 EUR
1.19302.0001
Padrão de verificação para colorímetro Multy Spectroquant®, Supelco®
Padrões Padrões de Colorimetria e Espectroscopia
Concebido para tranquilizar o utilizador quanto à exatidão e fiabilidade do colorímetro Multy Spectroquant®.
Fornecimento: O conjunto inclui sete células seladas incluindo uma célula zero e soluções coradas estáveis para medição da absorção a 430, 530, 560, 580, 610 e 660 nm, certificado e instruções.