Print…
Termocicladores, Techne® Prime
Fornecedor: Cole Parmer
Techne®
731-0401EA 5300 EUR
731-0401 732-1595 732-1594 732-1593 732-1601 732-1686 732-1599 731-0399 732-1597
Termocicladores, Techne® Prime
Termocicladores para PCR
A gama Prime de termocicladores de tamanho normal proporciona um desempenho elevado e um alto rendimento a fim de fornecer a flexibilidade máxima ao processar uma grande quantidade de amostras em paralelo.
  • Ecrã tátil a cores para a rápida configuração do programa
  • Taxa de rampa rápida de até 3,4 °C/s
  • A porta USB permite transferir os programas entre instrumentos e registos de temperatura para o seu PC
  • A função de gradiente está disponível usando diretamente o instrumento PrimeG ou atualizando a unidade Prime
O PrimeG é um termociclador com gradiente com todas as características da unidade Prime. O gradiente amplamente linear com uma gama de 30 °C permite otimizar as temperaturas de annealing numa só experiência. A função de cálculo do gradiente exibe a temperatura para cada uma das oito colunas, assegurando a replicação fácil das condições térmicas.
Prime Combi-Block cyclers provide exceptional flexibility with the ability to accommodate 33×0,2 ml and 33×0,5 ml tubes, in 6 rows and 11 columns. Prime Combi-Block cyclers are available with or without a temperature gradient, which is upgradable later.
A substituição dos blocos do termociclador tem de ser efetuada por um engenheiro de serviço formado.
* Registado a 55 °C