Print…
Termocicladores, Techne® ³Prime
Fornecedor: Cole Parmer
732-1608EA 5240 EUR
TECN3PRIMEG/02 TECN3PRIMEG/05 TECN3PRIMEBASE/05 TECN3PRIMEX/USB TECN3PRIMEX/02 TECN3PRIMEX/05
Termocicladores, Techne® ³Prime
O termociclador pessoal ³Prime oferece uma programação simples e flexibilidade do instrumento, preservando simultaneamente as rápidas taxas de rampa e as dimensões reduzidas que o tornam ideal para a investigação e laboratórios de ensino. Utilizando um ecrã tátil a cores e modelos prontos a utilizar, o utilizador é orientado intuitivamente para a criação de programas ainda mais complexos, com uma metodologia que é uniforme em toda a gama de termocicladores Techne®.
  • Ecrã tátil a cores para a rápida configuração do programa
  • Taxa de rampa rápida de até 3,0 °C/s
  • Gama de temperaturas de 4 °C a 100 °C
  • A função de gradiente está disponível diretamente usando o instrumento ³PrimeG ou atualizando a unidade ³PrimeX
  • Protocolos e registos de temperatura transferidos entre os instrumentos e o PC via USB
Os cicladores de tamanho médio ³PrimeX fornecem todas as funcionalidades do instrumento ³Prime mas com uma maior capacidade para amostras, acomodando 48 microtubos de 0,2 ml ou 30 tubos de 0,5 ml. A função de gradiente pode ser obtida diretamente usando o instrumento ³PrimeG ou atualizando a unidade ³PrimeX.
O ³PrimeG é um pequeno termociclador de gradiente que tem por base todas as funcionalidades do instrumento ³PrimeX. O formato de bloco de 48 poços oferece oito colunas para a otimização da temperatura de recozimento e seis filas para a otimização de reagentes, tais como MgCl₂ e concentrações de primer. As temperaturas podem ser otimizadas mais de 14 ºC entre as temperaturas de 30 °C a 80 °C. A função de cálculo do gradiente exibe a temperatura para cada uma das oito colunas, assegurando uma replicação fácil das condições térmicas.
A substituição dos blocos do termociclador tem de ser efetuada por um engenheiro de serviço formado.
* Registado a 55 °C