Print…
4,4,4-Trifluorobutyric acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Scientific
Perigo
B22186.06EA 193 EUR
B22186.06 B22186.03
4,4,4-Trifluorobutyric acid ≥97%
4,4,4-Trifluorobutyric acid
Fórmula: C₄H₅F₃O₂
Peso Molecular: 142,08 g/mol
Ponto de ebulição: 166…167 °C
Ponto de Fusão: 29…32 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00077604
Número CAS: 406-93-9
UN: 3261
ADR: 8,II