Print…
1,1,1-Trifluoro-2-butanone 96%
Fornecedor: Thermo Scientific
Perigo
L16868.03EA 52.1 EUR
L16868.03 L16868.06
1,1,1-Trifluoro-2-butanone 96%
1,1,1-Trifluoro-2-butanone
Fórmula: C₄H₅F₃O
Peso Molecular: 126,08 g/mol
Ponto de ebulição: 44…45 °C
Densidade: 0,929
Ponto de Inflamação: –17 °C (1 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00190641
Número CAS: 381-88-4
EINECS: 000-000-0
ADR: 3,II