Print…
Digoxin
Fornecedor: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0212.00EA 2070 EUR
PROOMM0212.00
Digoxin
Digoxin
Fórmula: C₄₁H₆₄O₁₄
Peso Molecular: 780,95 g/mol
Número MDL : MFCD00003674
Número CAS: 20830-75-5
EINECS: 244-068-1
UN: 2811
ADR: 6.1,II