Print…
Digoxin 96%
Fornecedor: Thermo Scientific
Perigo
B21902.14EA 1920 EUR
B21902.14 B21902.03 B21902.06
Digoxin 96%
Digoxin
Fórmula: C₄₁H₆₄O₁₄
Peso Molecular: 780,95 g/mol
Ponto de Fusão: ∼ 250 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003674
Número CAS: 20830-75-5
EINECS: 244-068-1
UN: 2811
ADR: 6.1,II