Print…
Decafluorobenzhydrol ≥97%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
L02197.06EA 112 EUR
L02197.06
Decafluorobenzhydrol ≥97%
Decafluorobenzhydrol
Fórmula: C₁₃H₂F₁₀O
Peso Molecular: 364,14 g/mol
Ponto de Fusão: 77…80 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000297
Número CAS: 1766-76-3
EINECS: 217-185-0