Print…
7-Amino-1H-indazole 97%
Atenção
H34042.06EA 217 EUR
H34042.06
7-Amino-1H-indazole 97%
7-Amino-1H-indazole
Fórmula: C₇H₇N₃
Peso Molecular: 133,15 g/mol
Ponto de Fusão: 151…153 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00022790
Número CAS: 21443-96-9
EINECS: 244-391-8