Gostaria de reiniciar sessão?
Sistemas de filtração para frascos, High Performance
Fornecedor: VWR Collection
Concebidas para a preparação de tampões, meios de cultura de tecidos, meios microbiológicos e outros fluidos biológicos. Estes sistemas de filtração de vácuo têm membranas Pall de grande diâmetro para desempenho garantido e máximo rendimento. O design do sistema de filtração para frascos inclui um frasco receptor com um formato ergonómico, com superfícies de preensão moldadas e uma tampa patenteada. O tubo de centrífuga e o sistema de funil permitem ao utilizador filtrar fluídos directamente para um tubo de 15 ml ou 50 ml.
  • Base com pé Quick-Connect™ ou anel de suporte permite a filtração com mãos-livres. Extraforte para estabilidade adicional
  • Base com pé Quick-Connect™ assegura que a unidade é sempre colocada correctamente
  • De frente , grande, marcas de graduação em relevo facilitam a visualização de volumes
  • Botão de ligar/desligar vácuo situa-se na parte da frente
  • Adaptador de mangueira de vácuo para utilização com configurações de filtração convencionais
Cada peça separada é compatível com a base pedestal Quick-Connect™, que permite uma ligação prática de mangueira de vácuo de utilização única e operação apenas com uma mão. Um anel de suporte também está disponível para utilização com o suportes de laboratório existentes. Estes sistemas estão disponíveis com 0,1 µm (grau de filtração micoplasma), 0,2 µm (grau de esterilização) ou 0,45 µm (grau de clarificação) membranas PES assimétricas. Todos os itens são feitos de graus de FDA, materiais de classe VI e foram esterilizados por radiação gama.
You can choose between complete systems and filtration funnels only. For the complete systems there is a choice of receivers: 15 or 50 ml centrifuge tubes; 250, 500 or 1000 ml media bottles.
Fornecimento: O sistema completo inclui funil de filtração (PS), garrafa para meios (PS) ou tubo de centrífuga (PP) e adaptador de mangueira.
Faça Login na página para visualizar o seu preço e disponibilidade dos artigos.
  Manter a minha sessão iniciada
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
We are currently unable to calculate your contract price for this item. List price is being displayed temporarily. When your order is processed, you will be invoiced at your contract price even though list price is displayed now
Unidades de filtração completas
Descrição Membrana Cap. Tamanho do poro Ø da membrana Und. Referência VWR Quantidade
Unidade de filtração completa PES 15 ml 0,1 µm 40 mm 24 514-0367
Unidade de filtração completa PES 15 ml 0,2 µm 40 mm 24 514-0317
Unidade de filtração completa PES 15 ml 0,45 µm 40 mm 24 514-0318
Unidade de filtração completa PES 50 ml 0,1 µm 40 mm 24 514-0366
Unidade de filtração completa PES 50 ml 0,2 µm 40 mm 24 514-0308
Unidade de filtração completa PES 50 ml 0,45 µm 40 mm 24 514-0309
Unidade de filtração completa PES 250 ml 0,1 µm 66 mm 12 514-0348
Unidade de filtração completa PES 250 ml 0,2 µm 66 mm 12 514-0296
Unidade de filtração completa PES 250 ml 0,45 µm 66 mm 12 514-0299
Unidade de filtração completa PES 500 ml 0,1 µm 90 mm 12 514-0349
Unidade de filtração completa PES 500 ml 0,2 µm 90 mm 12 514-0297
Unidade de filtração completa PES 500 ml 0,45 µm 90 mm 12 514-0300
Unidade de filtração completa PES 1000 ml 0,1 µm 90 mm 12 514-0350
Unidade de filtração completa PES 1000 ml 0,2 µm 90 mm 12 514-0298
Unidade de filtração completa PES 1000 ml 0,45 µm 90 mm 12 514-0301
Funis de filtração apenas
Descrição Membrana Cap. Tamanho do poro Ø da membrana Und. Referência VWR Quantidade
Funil de filtração PES 15 ml 0,1 µm 40 mm 48 514-0363
Funil de filtração PES 15 ml 0,2 µm 40 mm 48 514-0364
Funil de filtração PES 15 ml 0,45 µm 40 mm 48 514-0365
Funil de filtração PES 50 ml 0,1 µm 40 mm 48 514-0359
Funil de filtração PES 50 ml 0,2 µm 40 mm 48 514-0360
Funil de filtração PES 50 ml 0,45 µm 40 mm 48 514-0362
Funil de filtração PES 250 ml 0,1 µm 66 mm 24 514-0354
Funil de filtração PES 250 ml 0,2 µm 66 mm 24 514-0302
Funil de filtração PES 250 ml 0,45 µm 66 mm 24 514-0305
Funil de filtração PES 500 ml 0,1 µm 90 mm 24 514-0355
Funil de filtração PES 500 ml 0,2 µm 90 mm 24 514-0303
Funil de filtração PES 500 ml 0,45 µm 90 mm 24 514-0306
Funil de filtração PES 1000 ml 0,1 µm 90 mm 24 514-0358
Funil de filtração PES 1000 ml 0,2 µm 90 mm 24 514-0304
Funil de filtração PES 1000 ml 0,45 µm 90 mm 24 514-0307
Frascos de PS com tampa de PP, estéreis
Cap. Und. Referência VWR Quantidade
1000 ml 24 391-0286
250 ml 24 391-0283
500 ml 24 391-0284
Frascos de PC com tampa de PP, estéreis
Cap. Und. Referência VWR Quantidade
1000 ml 24 391-0299
250 ml 24 391-0297
500 ml 24 391-0298
Frascos de PETG com tampa de PP, estéreis
Cap. Und. Referência VWR Quantidade
1000 ml 24 391-0296
250 ml 24 391-0294
500 ml 24 391-0295
Frascos de PS com tampa de PP, não estéreis
Cap. Und. Referência VWR Quantidade
1000 ml 24 391-0319
250 ml 24 391-0317
Frascos de PC com tampa de PP, não estéreis
Cap. Und. Referência VWR Quantidade
1000 ml 24 391-0323
250 ml 24 391-0321
500 ml 24 391-0322
Frascos de PETG com tampa de PP, não estéreis
Cap. Und. Referência VWR Quantidade
1000 ml 24 391-0316
250 ml 24 391-0314
500 ml 24 391-0315
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
ACESSÓRIOS
Expandir tudo / Esconder tudo
Accessories
Descrição Und. Referência VWR Quantidade
Anel de suporte 1 514-0324
Base pedestal Quick-Connect™ 1 514-0319
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Produto:
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd