Print…
Congelador de laboratório, LGPv
Fornecedor: Liebherr
Mediline
472-2390EA 6252 EUR
472-2390 471-1017 472-0118 471-0661 471-0662 472-2389
Congelador de laboratório, LGPv
Congeladores Congeladores de laboratório/uso geral
Trata-se de um modelo Mediline resistente com arrefecimento por ar forçado. O controlador inclui alarmes de temperatura e da porta que podem ser personalizados para se adaptarem às necessidades do utilizador final. O controlador pode ser bloqueado. O refrigerante usado é hidrocarboneto.
  • Registo de dados integrado para 7 dias e bateria de reserva de 72 horas para o controlador em caso de falha de energia
  • Ligação RS485, contactos isentos de tensão, porta de acesso pré-perfurada e chave de infravermelhos opcional para transferência de dados
  • Ventilação por ar forçado com descongelação por gás quente - para variações muito reduzidas na temperatura interna
  • Display digital multifunções e controlador eletrónico de temperatura
  • Pega ergonómica e portas de fecho automático
  • Equipado com rodízios, dois deles com travões, e prateleiras de arame revestidas a plástico
Gama de temperaturas: −10 a −35 °C; isolamento de 83-60 mm (temperatura ambiente máx.: 43 °C)
Informações de encomenda: Está disponível uma gama de acessórios, tais como sonda térmica do produto, chave para transferência de dados, conversor de interface RS485, etc., não hesite em contactar o seu representante local de vendas da VWR para obter mais informações. Ensaio térmico para NFX 15 140 disponível a pedido.