Print…
Nonidet® P 40 Substituto(NP-40) 10% em solução aquosa
Fornecedor: G Biosciences
DG002EA 580 EUR
DG002 DG001
Nonidet® P 40 Substituto(NP-40) 10% em solução aquosa
Nonidet® P 40 Substitute (NP-40)
Número MDL : MFCD00132851
Número CAS: 9016-45-9
EINECS: 500-024-6