Gostaria de reiniciar sessão?
Nova Sede a partir de 24/04! - Rua da Indústria nº6, Alfragide
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "Pulôver"
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/92/18989692.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"12"
Ordenar por:
Fornecedor:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Descrição:   Pullover made of invisible rugged molton with w-binding. The soft fabric consists of 48% Polyester, 48% Viloft and 4% elasthane. It provides good ther...
Fornecedor:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Descrição:   Soft pullover made of 71% molleton polyester, 25% viscose and 4% elasthane. With decorative seams and a grey finish at cuffs and collar.
Fornecedor:  Portwest Clothing
Descrição:   The comfortable B300 Roma sweatshirt is ideal for work wear or casual weekend wear. Made of 65% polyester and 35% cotton.
Fornecedor:  Portwest Clothing
Descrição:   These sweathshirts are made from a special blend of 65% polyester and 35% cotton with a brushed back for extra warmth and comfort. The fabric provides...
Fornecedor:  Portwest Clothing
Descrição:   This classic style sweatshirt is made of 50% polyester and 50% cotton.
Fornecedor:  FRISTADS KANSAS GROUP
Descrição:   Sweatshirt with crew neck, made from 80% cotton and 20% polyester.
Fornecedor:  FRISTADS KANSAS GROUP
Descrição:   Sweatshirt made of 50% polyester and 50% cotton. With reflective tape for improved visibility.
Fornecedor:  FRISTADS KANSAS GROUP
Descrição:   Army-style sweatshirt made of 80% wool and 20% polyamide. Ideal for service industries.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 12
  1  2  Próxima