Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "outdoor-caps-and-headbands"
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"13"
Ordenar por:
Fornecedor:  Portwest Clothing
Descrição:   White unisex nylon mesh hat. Ideal for use in the food industry.
Fornecedor:  Portwest Clothing
Descrição:   Gorro reversível em 100% de fibra de poliéster. Ideal para uso em áreas onde é necessário grande visibilidade.
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  Portwest Clothing
Descrição:   This classic fleece hat made of 100% polyester fleece is ideal for outdoor use.
Fornecedor:  Portwest Clothing
Descrição:   These caps are made from 100% acrylic knit with a 40 g Insulatex™ lining. Ideal for really cold days.
Código de Artigo: (KWIN100634540)
Fornecedor:  FRISTADS KANSAS GROUP
Descrição:   This baseball cap is made of XA32 fabric consisting of 99% polyester and 1% conductive fibres. The fibres are continuous filament fibres, which means ...
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  FRISTADS KANSAS GROUP
Descrição:   This rain hat is made from PU-coated polyester jersey and features a fleece lining (polyester).
Fornecedor:  FRISTADS KANSAS GROUP
Descrição:   Gorro basic feito de 75% de poliéster e 25% de algodão e com forro de lã (100%poliéster).
Fornecedor:  FRISTADS KANSAS GROUP
Descrição:   Knitted cap made of 100% acrylic.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 13
  1  2  Próxima