Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "industrial-overalls"
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"41"
Ordenar por:
Fornecedor:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Descrição:   This overall, made of polyester, cotton and Isosoft lining, offers protection from temperatures down to −40 °C. Cold bridges are avoided.
Fornecedor:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Descrição:   This waterproof and windproof overall is made of Chemflex fabric consisting of 100% polyester knitting with PVC/PU coating. The overall is anti-static...
Código de Artigo: (SIOE5616/062/3XL)
Fornecedor:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Descrição:   Water- and windproof overall made of Flexothane® Classic: 100% polyamide knitting with PU coating. With fixed quilted lining, knitted wind cuffs in sl...
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Descrição:   These water- and windproof overalls are made of Siopor® FR AST, a polyester fabric with 100% FR PU coating + AST. The fabric is highly breathable, wat...
Fornecedor:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Descrição:   Lightweight, durable overall made of Flexothane® Classic fabric consisting of 100% polyamide knitting with PU coating. The fabricl is water- and windp...
Fornecedor:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Descrição:   These unlined overalls are made of Flexothane® Flame fabric consisting of 100% FR polyester knitting with FR PU coating. With high frequency welded se...
Código de Artigo: (SIOE6218/A41/2XL)
Fornecedor:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Descrição:   Lightweight, supple overalls made of Flexothane® Essential fabric consisting of 100% polyester knitting with PU coating. The fabric is water- and wind...
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (SIOE6936/FY1/2XL)
Fornecedor:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Descrição:   Water- and windproof overalls made of Flexothane Classic, 100% polyamide knitting with PU coating.
UOM:  1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 41
  1  2  3  4  5  6  Próxima