Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
F&B focus magazine
The magazine for everyone working in the food and beverage industry.
Download
Highlighting techniques and products
Out NOW!
Equipamento Antiqueda - Lifelines
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/15/18945215.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
Ordenar por:
Fornecedor:  Honeywell Safety
Descrição:   A lightweight edge-tested self-retracting lifeline for all work situations, including those that require the possibility to connect at foot level when...
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  Honeywell Safety
Descrição:   Self-retracting lifeline, MI55, de aço inoxidável, Com pega, Capacidade: 15 m
Código de Artigo: (139-0241)
Fornecedor:  Honeywell Safety
Descrição:   Personal fall limiters with webbing and two swivels (Twistlock®) present a lightweight, convenient alternative to lanyards with shock absorbers.
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  Honeywell Safety
Descrição:   These self-retracting lifelines are the ideal fall protection device for use at low heights, where lanyards with shock absorbers cannot generally be u...
Código de Artigo: (DALL1002871)
Fornecedor:  Honeywell Safety
Descrição:   Fall arrester, Enrolador de inércia MI20, Com amortecedor integrado, sem manípulo, Capacidade: 2,5 m
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (118-0437)
Fornecedor:  Honeywell Safety
Descrição:   Brackets for fixing the fall arrest blocks to the tripod.
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  Honeywell Safety
Descrição:   These fall limiters with retractable rescue rope with 2,8 m extension present an economical alternative to lanyards with shock absorbers and minimise ...
Código de Artigo: (113-1279)
Fornecedor:  Honeywell Safety
Descrição:   This self-retracting lifeline is the ideal fall protection solution for construction, industry, warehouses, utilities, mining and confined space appli...
UOM:  1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 10
  1  2  Próxima