Print…
Câmaras climáticas, séries KBF, KBF P e KBF LQC
Fornecedor: Binder
BIND9020-0327 BIND9020-0325 BIND9020-0323 BIND9020-0321
Câmaras climáticas, séries KBF, KBF P e KBF LQC
Câmaras de testes Câmaras climáticas
A série KBF é ideal para testes de estabilidade absolutamente fiáveis e manutenção precisa das condições climáticas constantes. A temperatura constante e os valores de humidade são os pontos altos desta gama de câmaras climáticas. Estas câmaras climáticas constantes possuem uma grande capacidade de reserva e várias características opcionais. Além disso, também cumprem os requisitos de programação e documentação estipulados nas normas e práticas aplicáveis, como, por exemplo, as das ICH e FDA, e as BPF e BPL. As unidades podem utilizar água da rede de abastecimento, o sistema flexível de purificação da água BINDER PURE AQUA SERVICE (opcional), ou água desmineralizada, desionizada, destilada, ultrapura.
  • Sistema de humidificação e desumidificação controlado electronicamente, com sensor de humidade capacitivo
  • Refrigerante ecológico R 134a
  • Adequadas para testes de estabilidade de acordo com a directiva Q1A da ICH (R2)
  • A iluminação é especificada relativamente à estabilidade de acordo com a directiva ICH Q1B, opção 2
  • Câmara de pré-aquecimento controlada electronicamente APT.line™ e sistema de refrigeração, que garante uma temperatura exacta e resultados reprodutíveis
As unidades têm uma porta interior de vidro com a face interior lisa e vedantes, porta de acesso com tampão de silicone de 30 mm de diâmetro, no lado esquerdo. Controlador MCS com ecrã LCD a cores, com 25 programas armazenáveis, cada um com 100 secções para, no máximo, 500 segmentos de programa. Registador gráfico electrónico integrado, diversas opções para a visualização gráfica dos parâmetros dos processos, e relógio em tempo real. Sistema de humidificação e desumidificação controlado por microprocessador, com uma gama de humidades entre 10 e 80% de HR, e níveis de precisão da humidade de ±1,5% de HR. Todos os modelos têm um dispositivo de segurança de temperatura ajustável de classe 3.1 com um alarme visual, que guarda as amostras e a incubadora. Kit completo de ligação de segurança para alimentação de água e drenagem.
Série KBF - para simulação exacta de condições climáticas constantes.
Série KBF P- com iluminação compatível com as normas da ICH, a solução completa para ensaios de fotoestabilidade.
Série KBF LQC- com iluminação compatível com as normas da ICH, e LQC (Light Quantum Control) patenteado, para medição das condições da luz.
Fornecimento: Fornecidas com duas racks de aço (os modelos KBF P 720 e KBF LQC 720 têm três) e certificado de teste Binder, interface Ethernet para software de comunicações (software opcional APT-COM™ DataControl-System). Rodízios nas unidades de 240 litros ou mais. Interface RS422 disponível como opção. Calibrações e validações possíveis. Para obter mais detalhes, visite www.vwr.com ou contacte o seu representante local de vendas da Avantor.