Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "tubos-para-circuladores"
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/48/18989948.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"15"
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Tubing for circulator, VWR®, Comp.: 1000 mm, Ø int.: 6,3 mm, Teflon®-lined Tubing, 1/4" (6,3 mm), stainless steel overbraid with 1/4" NPT quick connects
Código de Artigo: (462-0300)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Fluoroelastomer, black.
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  Julabo
Descrição:   Working temperature -40 to +120 °C.
Fornecedor:  Julabo
Descrição:   Metal tubing is integrated insulated and flexible with connectors and fittings. This flexible metal tubing can be bolted together with the circulator ...
Fornecedor:  Julabo
Descrição:   Tubing for circulator, Chloroprene tubing, working temperature -20 to+120 °C, Ø int.: 12 mm
Fornecedor:  GRANT INSTRUMENTS LTD.
Descrição:   Tubing kit 2 x 2m, assembled with OptimaTM pump outlet plate and simple hose clips, no tools required (can be cut to length as required).
Fornecedor:  LAUDA
Descrição:   This insulated tubing is used with thermostats.
Fornecedor:  LAUDA
Descrição:   These metal hoses with thermal insulation consist of flexible corrugated stainless steel tubing and are unaffected by the usual bath liquids. The hose...
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 15
  1  2  Próxima