Print…
Procurou por: Armazenamentos de reservatórios
25  resultados encontrados
SearchResultCount:"25"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Fornecedor: asecos
Descrição: This sump pallets are made of PE with varied capacities from 60 to 400 L.
Fornecedor: asecos
Descrição: Available either painted (RAL 5010Gentian blue) or hot dip galvanised.
Fornecedor: asecos
Descrição: Blue polyethylene sump pallet with 1100 L capacity for the storage of IBC.
Fornecedor: asecos
Descrição: Polyethylene sumppallet with 1000 litres capacity for the storage of IBC.
Fornecedor: asecos
Descrição: Steel, transportable.
Fornecedor: asecos
Descrição: Painted or galvanised steel.
Código de Artigo: (NEWPPAK601-AWO)
Fornecedor: NEW PIG
Descrição: These roll top hardcovers can be used for all-weather protection and liquid containment. Durable swing-out doors on front offers easy loading and unlo...
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: CEMO GMBH
Descrição: The steel sumps provide safe storage for water-polluting as well as inflammable substances.
Fornecedor: JUSTRITE MANUFACTURING CO
Descrição: Made up of 90% recycled polyethylene.
Fornecedor: CEMO GMBH
Descrição: Hazardous substance collection stations, made of glass fibre reinforced plastic (GRP), offer central, safe storage for different containers and liquid...
Fornecedor: JUSTRITE MANUFACTURING CO
Descrição: EcoPolyBlend™ accumulation centers offer high value secondary containment and are environmentally friendly-made of recycled, durable polyethylene. The...
Fornecedor: CEMO GMBH
Descrição: These small container/laboratory trays can be combined to cover a complete storage area and also can be used as storage/filling station. Trays can be ...
Fornecedor: CEMO GMBH
Descrição: Drum racks for approved and space saving storage of barrels and other containers.
Fornecedor: CEMO GMBH
Descrição: These sump pallets offer protection and a clean environment, through high resistance against acids and lyes and are used for the storage of caustic, f...
Código de Artigo: (JUSU35322)
Fornecedor: JUSTRITE MANUFACTURING CO
Descrição: Lecture Bottle (LB) Gas Cylinder Holder provides safety when moving and storing of gas cylinders.
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: CEMO GMBH
Descrição: These sumps are manufactured from high quality polyethylene (HD-LMD).
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 16 of 25
no targeter for Bottom