Gostaria de reiniciar sessão?
Sleeves for conical ground joints
Fornecedor: COWIE
Thin wall joint sleeves, made of PFTE, are inserted between standard taper ground glass joints to eliminate the use of grease and prevent sticking.
  • Sleeves have a wall thickness of about 0.05mm are inert
  • Usable to 280˚C
  • Withstand low to medium vacuum
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
para NS Und. Referência VWR Quantidade
71/60 1 COWI019.070
14/20 1 COWI019.014.1
19/22 1 COWI019.019.1
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd