Gostaria de reiniciar sessão?
Nitrogen receivers (Schlenk flasks), with PTFE needle-valve stopcock
Fornecedor: Lenz
DURAN® borosilicate glass 3.3, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
With conical ground joint, PTFE needle-valve stopcock and inscription label.
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Cap. Junta fêmea Und. Referência VWR Quantidade
25 ml 14/23 NS 1 LENZ03360622
50 ml 14/23 NS 1 LENZ03360628
50 ml 29/32 NS 1 LENZ03360828
100 ml 29/32 NS 1 LENZ03360837
250 ml 29/32 NS 1 LENZ03360849
500 ml 29/32 NS 1 LENZ03360858
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd