Print…
Gel desinfectante de mãos, Stokosept® gel
Fornecedor: Stoko
EVON29245_UEA 103 EUR
EVON29245_U
Gel desinfectante de mãos, Stokosept® gel
O Stokospet® gel é um gel com álcool na sua composição testado para desinfeção higiénica (EN 1500) e cirúrgica (EN 12791) sem água.
  • Bactericida (incluindo MRSA, TB), fungicida e virucida contra vírus com cápsula (incluindo HBV, HCV, HIV e A/H1N1)
  • Redução de germes eficiente: 99,99%
  • Propriedades hidratantes e suavizantes graças à glicerina e a pantenol
  • Sem perfume, reduz odores indesejados na pele
Ingredientes ativos:
58,4g de etanol/100g de produto
10,0g de propan-2-ol/100g de produto
Desinfeção higiénica das mãos, TB e vírus com cápsula (incluindo A/H1N1): 30 segundos
Desinfeção cirúrgica das mãos: 3 minutos
São utilizados em quaisquer situações que necessitem de critérios de higiene rigorosos como na indústria alimentar e outros sectores sensíveis, por exemplo, eletrónica, salas limpas, hospitais, instituições públicas e outros locais de trabalho onde haja risco de contaminação microbiológica.
Certificações: EN 1500, HACCP