Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Kjeldahl (Reagentes e Tablets)
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/55/18989455.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
Ordenar por:
Fornecedor:  Merck
Descrição:   Além das tradicionais pastilhas Kjeldahl de 5 g, adicionadas como catalisadores à mistura de digestão, a Merck Millipore propõe agora a pastilha de 3,...
Fornecedor:  Merck
Descrição:   Boiling chips granules ~ 2 - 8 mm
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   This product is not available in all countries. Please check with your local VWR International office or supplier.
UOM:  1 * 1 UN
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Kjeldahl tablets are catalysts that promote the digestion step of the Kjeldahl method for nitrogen determination.
Fornecedor:  Acros Organics
Descrição:   Kjeldahl tablets with selenium (Wieninger), 5 g, Composição: Na₂SO₄: 4875 mg, Cu(II)SO₄.5H₂O: 75 mg; Se: 50 mg , Ø: 18 - 20 mm
Fornecedor:  THOMPSON & CAPPER
Descrição:   Kjeldahl catalyst reagents in a convenient tablet form with a range of tablets to suit general and specific applications.
Código de Artigo: (GERH12-0326)
Fornecedor:  GERHARDT
Descrição:   [EN]KJELTABS 3,5 g K2SO4 + 0,0035 g Se 1 * 1.000 unid.
UOM:  1 * 1.000 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 7  de 7