Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
testes-enzimaticos
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/68/96/20236896.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"4"
Ordenar por:
Fornecedor:  Merck
Descrição:   A presença ou ausência de actividade enzimática é uma propriedade taxonómica dos microorganismos, que facilita a sua diferenciação ou identificação.
Código de Artigo: (941970ZA)
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   The catalase test can differentiate or identify microorganisms by checking their ability to produce catalase, an enzyme that protects microorganisms f...
UOM:  1 * 30 ml
Código de Artigo: (942152ZF)
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   OXIDASE TEXT BOX 2X25 SWABS 1 * 50 Tests
UOM:  1 * 50 Tests
Fornecedor:  Hach
Descrição:   The patented biological activity tests (BART) provides a simple way to detect specific groups of bacteria and algae in the water before their excessiv...
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 4  de 4