Print…
Procurou por: Testes para microbiologia
516  resultados encontrados
SearchResultCount:"516"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Código de Artigo: (1.10649.0001)
Fornecedor: Merck
Descrição: A suspensão de esporos de Bacillus subtilis (BGA) é usada com o meio de cultura de pH 6,0 (refª 1.10663.0500) e pH 8,0 (refª 1.10664.0500), pa...
UOM: 1 * 15 Ampoul
MSDS
Código de Artigo: (1.11499.0001)
Fornecedor: Merck
Descrição: For the antibiotic sulphonamide residue test according to Kundrat. The Geobacillus stearothermophilus spore suspension is used in conjunction w...
UOM: 1 * 5 Ampoul
MSDS
Fornecedor: Merck
Descrição: A presença ou ausência de actividade enzimática é uma propriedade taxonómica dos microorganismos, que facilita a sua diferenciação ou identificação.
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: Confirmative test for coagulase-positive Staphylococcus.
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: Os laboratórios de microbiologia necessitam de um procedimento simples para conservar microorganismos importantes, em vez de procederem a subculturas ...
MSDS Certificados Promoção
Código de Artigo: (942152ZF)
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: Swabs imprenated with reagent for the detection and verification of bacterial cytochrome oxidase.
UOM: 1 * 50 Tests
MSDS Certificados
Código de Artigo: (941970ZA)
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: The catalase test can differentiate or identify microorganisms by checking their ability to produce catalase, an enzyme that protects microorganisms f...
UOM: 1 * 30 mL
MSDS Certificados
Código de Artigo: (710-0635)
Fornecedor: Whatman products (Cytiva)
Descrição: Para determinar o tipo de agente que provoca doenças infecciosas e para verificar in vitro a sua sensibilidade aos antibióticos e agentes quimi...
UOM: 1 * 1.000 unid.
Código de Artigo: (OXOIR4605220)
Fornecedor: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Descrição: Culti-Loops™ are ready-to-use QC organisms recommended for use in performance testing of media, stains, reagents and identification kits, and for the ...
UOM: 1 * 5 unid.
Novo produto
Código de Artigo: (OXOIR4607094)
Fornecedor: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Descrição: Culti-Loops™ are ready-to-use QC organisms recommended for use in performance testing of media, stains, reagents and identification kits, and for the ...
UOM: 1 * 5 unid.
Novo produto
Código de Artigo: (OXOIR4609384)
Fornecedor: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Descrição: Culti-Loops™ are ready-to-use QC organisms recommended for use in performance testing of media, stains, reagents and identification kits, and for the ...
UOM: 1 * 5 unid.
Novo produto
Código de Artigo: (OXOIR4607032)
Fornecedor: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Descrição: Culti-Loops™ are ready-to-use QC organisms recommended for use in performance testing of media, stains, reagents and identification kits, and for the ...
UOM: 1 * 5 unid.
Novo produto
Código de Artigo: (OXOIR4603009)
Fornecedor: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Descrição: Culti-Loops™ are ready-to-use QC organisms recommended for use in performance testing of media, stains, reagents and identification kits, and for the ...
UOM: 1 * 5 unid.
Novo produto
Código de Artigo: (OXOIR4607001)
Fornecedor: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Descrição: Culti-Loops™ are ready-to-use QC organisms recommended for use in performance testing of media, stains, reagents and identification kits, and for the ...
UOM: 1 * 5 unid.
Novo produto
Código de Artigo: (OXOIR4603074)
Fornecedor: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Descrição: Culti-Loops™ are ready-to-use QC organisms recommended for use in performance testing of media, stains, reagents and identification kits, and for the ...
UOM: 1 * 5 unid.
Novo produto
Código de Artigo: (OXOIR4601016)
Fornecedor: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Descrição: Culti-Loops™ are ready-to-use QC organisms recommended for use in performance testing of media, stains, reagents and identification kits, and for the ...
UOM: 1 * 5 unid.
Novo produto
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 16 of 516
no targeter for Bottom