Print…
Procurou por: Cromatografia, Tampões
7  resultados encontrados
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Fornecedor: Merck
Descrição: 1M Buffer, also for use in ion-exchange chromatography and electrophoresis.
Código de Artigo: (89273-100ML)
Fornecedor: Merck
Descrição: Borate buffer, 0.127 - 0.140 M
UOM: 1 * 100 mL
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: LC eluent A, LUFA
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: LC eluent C, Li
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Descrição: Triethylammonium bicarbonate buffers are volatile buffer for HPLC.
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Descrição: Ammonia buffer
Código de Artigo: (11-0034-00)
Fornecedor: Cytiva
Descrição: His Buffer Kit contains carefully prepared buffer concentrates for binding, washing, and elution of histidine-tagged proteins according to recommended...
UOM: 1 * 1 KIT
MSDS
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom