Print…
Incubadoras refrigeradas, série KB
Fornecedor: Binder
390-6096EA 6680 EUR
390-6096 390-6095 390-6094 390-6076 390-6093 390-6092
Incubadoras refrigeradas, série KB
Incubadoras Incubadoras Refrigeradas
As incubadoras refrigeradas são usadas essencialmente para trabalhos de cultura celular que requerem temperaturas inferiores à temperatura ambiente ou quando não é possível evitar temperaturas elevadas. O sistema de arrefecimento DCT™ e a ventoinha regulável asseguram níveis elevados de humidade, mesmo durante o modo de arrefecimento ou ensaios prolongados, para proteger as amostras contra secagem. O design inclui uma porta interior de vidro.
  • A câmara de pré-aquecimento de controlo electrónico APT.line™ e o sistema de refrigeração DCT™ proporcionam as condições ideais para garantir uma temperatura exacta e resultados reprodutíveis, tanto no aquecimento como no arrefecimento
  • Desumidificação mínima das amostras e um excelente desempenho
  • Velocidade da ventoinha ajustável
  • Isolamento com espuma, sem FCHCs e com refrigerante ecológico R 134a
  • Limpeza e desinfecção por esterilização por ar quente a 100 °C
As unidades até 115 litros podem ser empilhadas para economia de espaço. As funções de segurança incluem um dispositivo de segurança de temperatura ajustável de classe 3.1 com um alarme visual, que guarda as amostras e a incubadora. Todas as unidades têm um controlador de programa com microprocessador, com display LED, com 2 programas cada e com 10 secções; alternativamente, 1 programa com 20 secções e várias funções de temporizador; monitor da temperatura de classe 3.1 (DIN 12880); indicador de tempo decorrido. Interface RS422 para o software de comunicações APT-COM™ DataControlSystem (software opcional) ou comutação para saída de impressora como conversor de interface RS232/RS422 opcional; intervalos de impressão ajustáveis.
Fornecimento: Fornecida com duas racks cromadas e certificado de teste Binder. Calibrações e validações possíveis. Para obter detalhes, contacte o seu representante local de vendas da Avantor.