Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
GC, Fase Estacionária
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"3"
Ordenar por:
Fornecedor:  Merck
Descrição:   Reference substances can be used for the identification of unknown compounds in a gas chromatogram or as standards in quantitative GC analysis. They s...
Fornecedor:  Merck
Descrição:   Many substances e.g. readily decomposed or with low volatility can only be investigated chromatographically after conversion to stable, ready volatile...
Código de Artigo: (HYPETS-49350)
Fornecedor:  Thermo Scientific
Descrição:   Methylate Reagent (DMFDMA) reactions are typically complete upon dissolution (except for long-chain solid acids) and quantitative yields are obtained ...
UOM:  1 * 25 ml
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 3  de 3