Print…
N-Decyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate (Sulfobetaine-10, SB-10)
Fornecedor: G Biosciences
Atenção
DG055EA 526 EUR
DG055 DG054
N-Decyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate (Sulfobetaine-10, SB-10)
N-Decyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-10, SB-10)
Fórmula: C₁₅H₃₃NO₃S
Peso Molecular: 307,4924 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00036908
Número CAS: 15163-36-7